6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8507-1G OR8507-250MG
APOSOR8507-1GEA 277 EUR
APOSOR8507-1G APOSOR8507-250MG
6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
Formula: C₉H₉NO₄
Pto. de fusión: >240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607895
Núm. CAS: 17874-78-1