Ethyl-5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate 99%
Atención
OR8508-5G
APOSOR8508-5GEA 109 EUR
APOSOR8508-5G
Ethyl-5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate 99%
Ethyl-5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,22 g/mol
Pto. de fusión: 54…65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08275091
Núm. CAS: 174775-48-5