Ethyl-2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl (2,5-dioxo-1-methylimidazolidin-4-ylidene)acetate
OR8509-1G OR8509-5G
APOSOR8509-1GEA 198 EUR
APOSOR8509-1G APOSOR8509-5G
Ethyl-2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Ethyl-2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Formula: C₈H₁₀N₂O₄
MW: 198,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607892
Núm. CAS: 712-92-5