3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8510-1G OR8510-250MG OR8510-5G
APOSOR8510-1GEA 183 EUR
APOSOR8510-1G APOSOR8510-250MG APOSOR8510-5G
3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₁H₁₁NO
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02260779
Núm. CAS: 96220-15-4