1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8512-1G OR8512-5G
APOSOR8512-1GEA 137 EUR
APOSOR8512-1G APOSOR8512-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formula: C₁₀H₁₂O₄S
MW: 228,27 g/mol
Pto. de fusión: 136…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202206
Núm. CAS: 27918-36-1