[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Hydroxymethyl)-1-(4-methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole
OR8513-1G OR8513-500MG
APOSOR8513-1GEA 336 EUR
APOSOR8513-1G APOSOR8513-500MG
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,25 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607911
Núm. CAS: 952183-26-5