1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR8514-1G OR8514-500MG
APOSOR8514-1GEA 430 EUR
APOSOR8514-1G APOSOR8514-500MG
1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁N₃O
MW: 201,23 g/mol
Pto. de fusión: 72…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607916
Núm. CAS: 952183-31-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR