Methyl-5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR8515-1G OR8515-5G
APOSOR8515-1GEA 270 EUR
APOSOR8515-1G APOSOR8515-5G
Methyl-5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Methyl-5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Formula: C₁₂H₉BrO₄
MW: 297,11 g/mol
Pto. de fusión: 64…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607928
Núm. CAS: 952183-41-4