tert-Butyl-4-[4-methyl-5-(methylsulphanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridine carboxylate

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 4-[4-Methyl-5-(methylthio)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]piperidine, N-BOC protected

OR8516-1G OR8516-5G OR8516-10G
APOSOR8516-1GEA 288 EUR
APOSOR8516-1G APOSOR8516-5G APOSOR8516-10G
tert-Butyl-4-[4-methyl-5-(methylsulphanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridine carboxylate
tert-Butyl-4-[4-methyl-5-(methylsulphanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridine carboxylate
Formula: C₁₄H₂₄N₄O₂S
MW: 312,44 g/mol
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607934
Núm. CAS: 952183-43-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR