5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8518-10G OR8518-1G OR8518-5G
APOSOR8518-10GEA 546 EUR
APOSOR8518-10G APOSOR8518-1G APOSOR8518-5G
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formula: C₁₀H₁₆N₄OS
Pto. de fusión: 227…228 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607894
Núm. CAS: 952183-05-0