5-Amino-2,4-dichlorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8523-10G OR8523-1G OR8523-5G
APOSOR8523-10GEA 677 EUR
APOSOR8523-10G APOSOR8523-1G APOSOR8523-5G
5-Amino-2,4-dichlorophenol
5-Amino-2,4-dichlorophenol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Pto. de fusión: 133…137 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00186187
Núm. CAS: 39489-79-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III