(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1H-imidazole
OR8526-1G
APOSOR8526-1GEA 109 EUR
APOSOR8526-1G
(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2 g/mol
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06202903
Núm. CAS: 43002-54-6