5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-2-methylthiopyrimidine
OR8529-1G OR8529-5G
APOSOR8529-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8529-1G APOSOR8529-5G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₅BrN₂S
MW: 205,0756 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00187875
Núm. CAS: 14001-67-3
UN: 1759
ADR: 8,II