4-(3-Bromophenyl)morpholine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8531-1G OR8531-5G OR8531-25G
APOSOR8531-1GEA 0 EUR
APOSOR8531-1G APOSOR8531-5G APOSOR8531-25G
4-(3-Bromophenyl)morpholine 96%
4-(3-Bromophenyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₂BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112585
Núm. CAS: 197846-82-5