5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-(4-morpholino)pyrimidine, 4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)morpholine
OR8535-1G OR8535-5G OR8535-25G
APOSOR8535-1GEA 75.4 EUR
APOSOR8535-1G APOSOR8535-5G APOSOR8535-25G
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Formula: C₈H₁₀BrN₃O
MW: 244.1 g/mol
Pto. de fusión: 91…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00483251
Núm. CAS: 84539-22-0