Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin)
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin, 4-(Bromomethyl)-7-methoxycoumarin, 4-(Bromomethyl)-7-methoxy-2H-chromen-2-one, Br-Mmc
OR8540T-5G
APOSOR8540T-5GEA 227 EUR
APOSOR8540T-5G
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin)
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin)
Used for derivatization, TLC & HPLC separation, & fluorometric analysis of a wide range of naturally occuring acids, including bile & thromboxane B2
Formula: C₁₁H₉BrO₃
MW: 269,09 g/mol
Pto. de fusión: 214…217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006869
Núm. CAS: 35231-44-8