1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
OR8545-1G OR8545-5G
APOSOR8545-1GEA 50.9 EUR
APOSOR8545-1G APOSOR8545-5G
1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
Formula: C₁₃H₁₉BrN₄O₂
MW: 343,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07375175
Núm. CAS: 374930-88-8