(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8548-25G OR8548-5G OR8548-1G
APOSOR8548-25GEA 183 EUR
APOSOR8548-25G APOSOR8548-5G APOSOR8548-1G
(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine 98%
(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine
Formula: C₉H₁₂BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00483257
Núm. CAS: 57356-64-6