5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8549-1G OR8549-25G OR8549-5G
APOSOR8549-1GEA 51 EUR
APOSOR8549-1G APOSOR8549-25G APOSOR8549-5G
5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyridine
5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₃BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234654
Núm. CAS: 24255-95-6