5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,3-Dihydro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
OR8550-10G
OR8550-1G
OR8550-5G
APOSOR8550-10GEA
546
EUR
APOSOR8550-10G
APOSOR8550-1G
APOSOR8550-5G
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formula:
C₁₀H₁₅N₃OS MW: 225,31 g/mol Pto. de fusión: 224…225 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01689082 Núm. CAS: 5424-84-0 |