8-Cloroisoquinolina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8557-1G OR8557-250MG
APOSOR8557-1GEA 104 EUR
APOSOR8557-1G APOSOR8557-250MG
8-Cloroisoquinolina 95%
8-Cloroisoquinolina
Formula: C₉H₆ClN
MW: 163.6000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07644622
Núm. CAS: 34784-07-1