6-Metoxiisoquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8562-1G OR8562-5G OR8562-10G
APOSOR8562-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8562-1G APOSOR8562-5G APOSOR8562-10G
6-Metoxiisoquinolina
6-Metoxiisoquinolina
Formula: C₁₀H₉NO
Pto. Ebullición: 88…95 °C/0,8mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04114861
Núm. CAS: 52986-70-6