8-Metoxiisoquinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8564-1G OR8564-5G
APOSOR8564-1GEA 326 EUR
APOSOR8564-1G APOSOR8564-5G
8-Metoxiisoquinolina 98%
8-Metoxiisoquinolina
Formula: C₁₀H₉NO
Pto. de fusión: 48…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258766
Núm. CAS: 1723-70-2