tert-Butyl-4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-bromo-2-chlorobenzoate
OR8566-10G OR8566-1G OR8566-5G
APOSOR8566-10GEA 662 EUR
APOSOR8566-10G APOSOR8566-1G APOSOR8566-5G
tert-Butyl-4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
tert-Butyl-4-bromo-2-chlorobenzoate
Formula: C₁₁H₁₂BrClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703428
Núm. CAS: 929000-18-0