6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8568-1G OR8568-5G OR8568-10G
APOSOR8568-1GEA 77 EUR
APOSOR8568-1G APOSOR8568-5G APOSOR8568-10G
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline 96%
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline
Formula: C₉H₄BrCl₂N
MW: 276,9448 g/mol
Pto. de fusión: 124…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258639
Núm. CAS: 552331-05-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III