1-(4-Piridil)piperazina 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 4-(1-Piperazinyl)pyridine, 1-(Pyridin-4-yl)piperazine

OR8573-1G OR8573-5G
APOSOR8573-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8573-1G APOSOR8573-5G
1-(4-Piridil)piperazina 97%
1-(4-Piridil)piperazina
Formula: C₉H₁₃N₃
MW: 163.22 g/mol
Pto. Ebullición: 195…200 °C/0.3mmHg
Pto. de fusión: 135…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040745
Núm. CAS: 1008-91-9
EINECS: 213-764-7
UN: 3259
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR