9-Bromoantraceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8575-100G OR8575-25G OR8575-5G
APOSOR8575-100GEA 141 EUR
APOSOR8575-100G APOSOR8575-25G APOSOR8575-5G
9-Bromoantraceno 98%
9-Bromoantraceno
Formula: C₁₄H₉Br
Pto. de fusión: 97…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001243
Núm. CAS: 1564-64-3
EINECS: 216-359-3