6-Cloroindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-1H-indole
OR8577-5G OR8577-100G OR8577-25G
APOSOR8577-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8577-5G APOSOR8577-100G APOSOR8577-25G
6-Cloroindol
6-Cloroindol
Formula: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Pto. de fusión: 87…91 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005681
Núm. CAS: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4