1-(4-Bromo-phenyl)-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
OR8582-1G OR8582-5G
APOSOR8582-1GEA 166 EUR
APOSOR8582-1G APOSOR8582-5G
1-(4-Bromo-phenyl)-1H-pyrazole 98%
1-(4-Bromo-phenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇BrN₂
MW: 223,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059318
Núm. CAS: 13788-92-6