3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Chloro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
OR8583-1G OR8583-5G
APOSOR8583-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8583-1G APOSOR8583-5G
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid 98%
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₃
MW: 172,3700 g/mol
Pto. de fusión: 223…228 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09258739
Núm. CAS: 182344-13-4