2-Bromo-4'-(4-morpholino)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8584-1G OR8584-250MG OR8584-5G
APOSOR8584-1GEA 164 EUR
APOSOR8584-1G APOSOR8584-250MG APOSOR8584-5G
2-Bromo-4'-(4-morpholino)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(4-morpholino)acetophenone
Formula: C₁₂H₁₄BrNO₂
Pto. de fusión: 112…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03783555
Núm. CAS: 210832-85-2
UN: 1759
ADR: 8,III