(±)-Ácido piperidina-3-carboxilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8589-100G OR8589-1KG OR8589-500G
APOSOR8589-100GEA 75.9 EUR
APOSOR8589-100G APOSOR8589-1KG APOSOR8589-500G
(±)-Ácido piperidina-3-carboxilico 98%
(±)-Ácido piperidina-3-carboxilico
Formula: C₆H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 261 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005992
Núm. CAS: 498-95-3