3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8590-1G OR8590-25G OR8590-5G
APOSOR8590-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8590-1G APOSOR8590-25G APOSOR8590-5G
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₉NO₄
Pto. de fusión: 164…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126834
Núm. CAS: 16642-79-8