4-Bromo-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8592-100G OR8592-25G OR8592-500G OR8592-250G
APOSOR8592-100GEA 24.8 EUR
APOSOR8592-100G APOSOR8592-25G APOSOR8592-500G APOSOR8592-250G
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Pto. Ebullición: 250…260 °C
Pto. de fusión: 93…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075602
Núm. CAS: 2075-45-8