5-Bromo-2-hidroxipirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromopyrimidin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-pyrimidinone
OR8599-1G OR8599-25G OR8599-5G
APOSOR8599-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8599-1G APOSOR8599-25G APOSOR8599-5G
5-Bromo-2-hidroxipirimidina
5-Bromo-2-hidroxipirimidina
Formula: C₄H₃BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318956
Núm. CAS: 38353-06-9