5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8602-1G OR8602-5G OR8602-25G
APOSOR8602-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8602-1G APOSOR8602-5G APOSOR8602-25G
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Formula: C₉H₁₁BrN₂
MW: 227,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781213
Núm. CAS: 210963-93-2