5-Bromoquinolina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8604-25G OR8604-5G OR8604-1G
APOSOR8604-25GEA 103 EUR
APOSOR8604-25G APOSOR8604-5G APOSOR8604-1G
5-Bromoquinolina 97%
5-Bromoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
Pto. Ebullición: 105…107 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 41…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234481
Núm. CAS: 4964-71-0