4-Bromo-2-(trimetilsilil)tiazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-(trimetilsilil)-1,3-tiazol
OR8607-1G OR8607-5G
APOSOR8607-1GEA 162 EUR
APOSOR8607-1G APOSOR8607-5G
4-Bromo-2-(trimetilsilil)tiazol 95%
4-Bromo-2-(trimetilsilil)tiazol
Formula: C₆H₁₀BrNSSi
MW: 236,21 g/mol
Densidad: 1,384 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82,2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319107
Núm. CAS: 108306-53-2