3,5-Dimetilfenilhidracinio cloruro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimetilfenilhidrazina clorhidrato
OR8609-5G OR8609-1G
APOSOR8609-5GEA 24.8 EUR
APOSOR8609-5G APOSOR8609-1G
3,5-Dimetilfenilhidracinio cloruro 97%
3,5-Dimetilfenilhidracinio cloruro
Formula: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Pto. de fusión: 180 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052269
Núm. CAS: 60481-36-9