4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8613-5G OR8613-25G
APOSOR8613-5GEA 109 EUR
APOSOR8613-5G APOSOR8613-25G
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₇ClN₂
Pto. de fusión: 128…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041476
Núm. CAS: 158296-69-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III