2-Bromo-5-cloro-3-nitropiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR8615-10G OR8615-100G OR8615-25G
APOSOR8615-10GEA 69.8 EUR
APOSOR8615-10G APOSOR8615-100G APOSOR8615-25G
2-Bromo-5-cloro-3-nitropiridina 97%
2-Bromo-5-cloro-3-nitropiridina
Formula: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237.44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368982
Núm. CAS: 75806-86-9