5-Bromo-2-cloro-4-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-cloro-4-picolina
OR8616-25G OR8616-5G OR8616-100G
APOSOR8616-25GEA 26.1 EUR
APOSOR8616-25G APOSOR8616-5G APOSOR8616-100G
5-Bromo-2-cloro-4-metilpiridina
5-Bromo-2-cloro-4-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Pto. de fusión: 25…30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427663
Núm. CAS: 778611-64-6