3,5-Dibromo-2-chloropyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8618-10G OR8618-25G
APOSOR8618-10GEA 90.2 EUR
APOSOR8618-10G APOSOR8618-25G
3,5-Dibromo-2-chloropyridine 97%
3,5-Dibromo-2-chloropyridine
Formula: C₅H₂Br₂ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233991
Núm. CAS: 40360-47-2