4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
OR8619-500G
APOSOR8619-500GEA 66.7 EUR
APOSOR8619-500G
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 95%
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Formula: C₁₄H₁₀BrN
MW: 272,14 g/mol
Pto. de fusión: 125…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671503
Núm. CAS: 114772-54-2
EINECS: 425-280-5