6-Bromo-2-naphthylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromonaphthalen-2-amine, 2-Amino-6-bromonaphthalene
OR8620-1G OR8620-25G OR8620-5G
APOSOR8620-1GEA 105 EUR
APOSOR8620-1G APOSOR8620-25G APOSOR8620-5G
6-Bromo-2-naphthylamine
6-Bromo-2-naphthylamine
Formula: C₁₀H₈BrN
MW: 222.0812 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01026466
Núm. CAS: 7499-66-3