2-Aminonicotinonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyanopyridine
OR8628-1G OR8628-5G OR8628-10G
APOSOR8628-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8628-1G APOSOR8628-5G APOSOR8628-10G
2-Aminonicotinonitrilo
2-Aminonicotinonitrile
Formula: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Pto. de fusión: 132…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128867
Núm. CAS: 24517-64-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III