2-Amino-5-cloro-3-nitropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8629-25G OR8629-100G
APOSOR8629-25GEA 59.9 EUR
APOSOR8629-25G APOSOR8629-100G
2-Amino-5-cloro-3-nitropiridina
2-Amino-5-cloro-3-nitropiridina
Formula: C₅H₄ClN₃O₂
Pto. de fusión: 193…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092011
Núm. CAS: 5409-39-2