Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 2-chloro-6-picoline-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
OR8630-1G OR8630-5G OR8630-10G
APOSOR8630-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8630-1G APOSOR8630-5G APOSOR8630-10G
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.61 g/mol
Pto. Ebullición: 124…125 °C/7mmHg
Pto. de fusión: 58…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038391
Núm. CAS: 3998-90-1