3-Bromopiridin-5-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8631-25G OR8631-5G OR8631-100G
APOSOR8631-25GEA 79.9 EUR
APOSOR8631-25G APOSOR8631-5G APOSOR8631-100G
3-Bromopiridin-5-ol
3-Bromopiridin-5-ol
Formula: C₅H₄BrNO
Pto. de fusión: 166…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661305
Núm. CAS: 74115-13-2