2,4-Dibromopiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8632-5G OR8632-1G OR8632-25G
APOSOR8632-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8632-5G APOSOR8632-1G APOSOR8632-25G
2,4-Dibromopiridina 97%
2,4-Dibromopiridina
Formula: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Pto. de fusión: 35…40 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01859720
Núm. CAS: 58530-53-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III